Stampa…
3-Methyl-1-butyne 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
392740100 392740010
ACRO392740100EA 163 EUR
ACRO392740100 ACRO392740010
3-Methyl-1-butyne 96%
3-Methyl-1-butyne
Formula: C₅H₈
Punto di ebollizione: 28 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –90,1 °C
Densità: 0,666 g/cm³
Flash Pt: –30 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039853
CAS Number: 598-23-2
EINECS: 209-925-6
UN: 3295
ADR: 3,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %