Stampa…
1-Iodopropano stabilizzato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 1-Propyl iodide
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04788.0100 8.04788.0250
8.04788.0100EA 109 EUR
8.04788.0100 8.04788.0250
1-Iodopropano stabilizzato, Sigma-Aldrich®
1-Iodopropano
Formula: C₃H₇I
Peso molecolare: 169,99 g/mol
Punto di ebollizione: 103 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 1,741 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001095
CAS Number: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08047
Visualizza i codici
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 169.99 g/mol
Boiling Point 103 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 57 hPa (25 °C)
Flash Point 44 °C
Refractive Index 1.5055 (20 °C, 589 nm)
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)