Stampa…
Methanesulphonic anhydride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
348760250 348760050 348761000 348765000
ACRO348760250EA 78.5 EUR
ACRO348760250 ACRO348760050 ACRO348761000 ACRO348765000
Methanesulphonic anhydride 97%
Methanesulphonic anhydride
Formula: C₂H₆O₅S₂
Punto di ebollizione: 125 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 69…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007556
CAS Number: 7143-01-3
EINECS: 230-442-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to grey to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥96.0 %