Veratrolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 91-16-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 21-23°
Boiling Point: 206-207°
Beilstein Reference: 1364621
Merck Reference: 14,9956
MDL No.: MFCD00008357
Formula:
C₈H₁₀O₂ Peso molecolare: 138,17 g/mol Punto di ebollizione: 206…207 °C Punto di fusione: 21…23 °C Densità: 1,084 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008357 CAS Number: 91-16-7 EINECS: 202-045-3 Merck Index: 14,9956 |