Stampa…
Veratrolo 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
161110010 161111000 161115000
ACRO161110010EA 116 EUR
ACRO161110010 ACRO161111000 ACRO161115000
Veratrolo 99+%
Veratrolo
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 207 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008357
CAS Number: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 12,10089
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA