2-Acetylpyridine ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
Formula:
C₇H₇NO Peso molecolare: 121.14 g/mol Punto di ebollizione: 189°C Punto di fusione: 10 Flash Pt: 73°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006303 CAS Number: 1122-62-9 EINECS: 214-355-6 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...