Stampa…
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-butanol
D1743-25G D1743-5G
TCIAD1743-25GEA 165 EUR
TCIAD1743-25G TCIAD1743-5G
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol ≥95.0% (by GC)
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol
Formula: BrH₂CCH(OH)CH₂CH₂Br
Peso molecolare: 231,91 g/mol
Punto di ebollizione: 118°C
Densità: 2,023 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00000252
CAS Number: 19398-47-1
EINECS: 243-029-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04de7a3cc53e9c49b7e2ec1be5fb1c023f15afc7&vid=04de7a3cc53e9c49b7e2ec1be5fb1c023f15afc7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %