Stampa…
Idrochinone etere monometilico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 4-Metossifenolo, Mechinolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21233.0005 8.21233.0250 8.21233.1000 8.21233.9025 8.21233.9040 8.21233.0025
8.21233.0005EA 28.9 EUR
8.21233.0005 8.21233.0250 8.21233.1000 8.21233.9025 8.21233.9040 8.21233.0025
Idrochinone etere monometilico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Idrochinone etere monometilico
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124.14 g/mol
Punto di ebollizione: 243
Punto di fusione: 55…57 °C
Densità: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 128
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002332
CAS Number: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
Visualizza i codici
Solubility 40 g/l (25 °C)
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (60 °C)
Flash Point 133 °C
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 5.1 (30 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 445 °C