Stampa…
Idrochinone etere monometilico ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Metossifenolo, Mechinolo
A14845.0B A14845.18 A14845.30
A14845.0BEA 110 EUR
A14845.0B A14845.18 A14845.30
Idrochinone etere monometilico ≥98%
Idrochinone etere monometilico
Purity: 98+% CAS No.: 150-76-5 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 132°(269°F) Melting Point: 55-58° Boiling Point: 243-246° Beilstein Reference: 507924 MDL No.: MFCD00002332
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 243…246 °C
Punto di fusione: 55…58 °C
Densità: 1,550
Flash Pt: 132 °C (269 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002332
CAS Number: 150-76-5
EINECS: 205-769-8