Stampa…
3-Metossifenolo 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Hydroxy-3-methoxybenzene, m-Methoxyphenol
161061000 161065000 161060250
ACRO161061000EA 63.6 EUR
ACRO161061000 ACRO161065000 ACRO161060250
3-Metossifenolo 97%
3-Metossifenolo
Formula: C₇H₈O₂
Punto di ebollizione: 244 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –17 °C
Densità: 1,145 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002267
CAS Number: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear pink-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %