Stampa…
Guaiacolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 2-Metossifenolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
8.18339.0005EA 21.4 EUR
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
Guaiacolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Guaiacolo
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124.14 g/mol
Punto di ebollizione: 205
Punto di fusione: 28…32 °C
Densità: 1.1534 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 82
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002185
CAS Number: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN: 2810
Merck Index: 13,04568
Visualizza i codici
Solubility 10 g/l (30 °C)
Melting Point 28 - 32 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 205 °C
Vapor Pressure 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 82 °C
Density 1.13 g/cm3 (21 °C)
pH 5.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 750 °C