Guaiacolo
Fornitore: Cayman Chemical
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Metossifenolo
70430-100
70430-25
70430-50
70430-500
CAYM70430-100EA
81.5
EUR
CAYM70430-100
CAYM70430-25
CAYM70430-50
CAYM70430-500
Guaiacolo
Guaiacolo
Formula:
C₇H₈O₂ Peso molecolare: 124.14 g/mol Punto di ebollizione: 205 Punto di fusione: 28…32 °C Densità: 1.1534 g/cm³ (0 °C) Flash Pt: 82 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002185 CAS Number: 90-05-1 EINECS: 201-964-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04568 |