Stampa…
Capsule di evaporazione
Fornitore: BOCHEM
8042 8045 8040 8041
BOCH8042EA 115 EUR
BOCH8042 BOCH8045 BOCH8040 BOCH8041
Capsule di evaporazione
Vassoi/Piatti/Contenitori Bacinelle/piastre di evaporazione
Made of nickel 99,5 %.
  • Good chemical resistance
  • Very good temperatrure resistance
  • Easy to clean
Without spout.