Stampa…
Guaiacolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Metossifenolo
A16319.0B A16319.0I A16319.30
A16319.0BEA 102 EUR
A16319.0B A16319.0I A16319.30
Guaiacolo ≥98%
Guaiacolo
Purity: 98+% CAS No.: 90-05-1 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 82°(179°F) Physical Form: Solid Density: 1.129 Refractive Index: 1.5430 Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: White to pale brown Odour: Characteristic pH: 5.4 Melting Point: 28-31° Boiling Point: 204-206° Beilstein Reference: 508112 Merck Reference: 14,4553 MDL No.: MFCD00002185
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124.14 g/mol
Punto di ebollizione: 204…206 °C
Punto di fusione: 28…31 °C
Densità: 1.129
Flash Pt: 82 °C (179 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002185
CAS Number: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04568