Stampa…
Guaiacolo 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Metossifenolo
120190010 120192500 120190050
ACRO120190010EA 85.6 EUR
ACRO120190010 ACRO120192500 ACRO120190050
Guaiacolo 99+%
Guaiacolo
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 205 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 27…29 °C
Densità: 1,12 g/cm³
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002185
CAS Number: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04568
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %