Stampa…
4-Ethoxyphenol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
409670250 409670050 409671000
ACRO409670250EA 56.7 EUR
ACRO409670250 ACRO409670050 ACRO409671000
4-Ethoxyphenol 99%
4-Ethoxyphenol
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 131 °C (9 mmHg)
Punto di fusione: 64…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002334
CAS Number: 622-62-8
EINECS: 210-748-1
Visualizza i codici
Appearance Beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %