Stampa…
2-Ethoxyphenol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01917.0250 8.01917.9050
8.01917.0250EA 76.9 EUR
8.01917.0250 8.01917.9050
2-Ethoxyphenol per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Ethoxyphenol
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 214…216 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28…29 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002187
CAS Number: 94-71-3
EINECS: 202-358-5
Visualizza i codici
Solubility 9 g/l (30 °C)
Melting Point 24 - 28 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Boiling Point 214 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (45 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.5291 (25 °C, 589 nm)