Stampa…
2-Ethoxyphenol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol
370030050 370035000
ACRO370030050EA 26 EUR
ACRO370030050 ACRO370035000
2-Ethoxyphenol 98%
2-Ethoxyphenol
Formula: C₈H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 216…217 °C
Punto di fusione: 20…25 °C
Densità: 1,09 g/cm³
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002187
CAS Number: 94-71-3
EINECS: 202-358-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %