Anisolo, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₇H₈O Punto di ebollizione: 154 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –37 °C Densità: 0,9961 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008354 CAS Number: 100-66-3 EINECS: 202-876-1 UN: 2222 ADR: 3,III Merck Index: 13,00672 |