Stampa…
Campionatori per terreno, Puerkhauer
Fornitore: BURKLE
5350-5012 5350-5018
BURK5350-5012EA 579 EUR
BURK5350-5012 BURK5350-5018
Campionatori per terreno, Puerkhauer
Campionatori Campionatori per Solidi
Campionatore molto robusto per terreni pesanti e sassosi. Il modello con 1000 mm di lunghezza è dotato di punta conica da 60 cm che semplifica l'estrazione del campionatore.
  • Graduazione della profondità ogni 10 cm
  • Maniglia applicabile, con manico in plastica antiscivolo
  • Testata ad urto rinforzata
  • In acciaio inox