Stampa…
Agitatori Vortex, RX3 e ZX3
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
F202A0176 F202A0171 SA202A0176
444-2000EA 185 EUR
444-2000 444-0915 VELPSA202A0176
Agitatori Vortex, RX3 e ZX3
Agitatori Agitatori vortex
Agitatori Vortex con involucro in alluminio pressofuso rivestito con vernice epossidica di buona resistenza chimica. I quattro piedini conferiscono stabilità sul banco. Scelta tra due modelli.
  • Il modello RX3 funziona in modalità touch con una velocità di vibrazione fissa di 3000 min-¹
  • Il modello ZX3 dispone di due modalità - manuale o continua, e la velocità può essere regolata da 0 a 3000 min-¹
  • La velocità massima di vibrazione può essere ridotta quando si aggiungono altri accessori (max. 800 min-¹), poiché un'elevata velocità di vibrazione può causare
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello ZX3 RX3 Pacchetto ZX3 con inserti in schiuma
Movimento di agitazione Orbitale Orbitale Orbitale
Environmentally Preferable
Ampiezza di agitazione 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Intervallo di velocità 0 - 3000 min⁻¹ 3000 min⁻¹ (fissa) 0 - 3000 min⁻¹
Alimentazione in ingresso 15 W 15 W 15 W
L×P×A 150×165×130 mm 150×165×130 mm 150×165×130 mm
Peso 2,7 kg 2,7 kg 2,7 kg