Stampa…
Triphenylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A15939.06 A15939.14 A15939.22
A15939.06EA 23.8 EUR
A15939.06 A15939.14 A15939.22
Triphenylamine 98%
Triphenylamine
Purity: 98% CAS No.: 603-34-9 Molecular Formula: (C6H5)3N Formula Weight: 245.33 Melting Point: 125-129° Boiling Point: 365° MDL No.: MFCD00003020
Formula: C₁₈H₁₅N
Peso molecolare: 245,32 g/mol
Punto di ebollizione: 365 °C
Punto di fusione: 125…129 °C
Densità: 0,774 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003020
CAS Number: 603-34-9
EINECS: 210-035-5