Stampa…
Campionatori, PharmaPicker
Fornitore: BURKLE
5346-1000 5346-0010 5346-2000
BURK5346-1000EA 685 EUR
BURK5346-1000 312-0102 BURK5346-2000
Campionatori, PharmaPicker
Campionatori Campionatori per Solidi
PharmaPicker is designed for sampling very small quantities of highly potent or active powders for analysis. The smallest sample quantities can be collected with the PharmaPicker.
  • Disponibile a parte o nella custodia PharmaPicker con una comoda custodia per il trasporto
  • Acciaio inox
  • Elettrolucidato
Informazioni per l'ordine: Custodia PharmaPicker che contiene: una serie di cilindri di entrambe le dimensioni, aste di estensione da 50 cm e 100 cm, manico, puntali (sono disponibili ulteriori volumetrie a richiesta), custodia per il trasporto.