Stampa…
Triphenylamine 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
140310250 140311000
ACRO140310250EA 66.2 EUR
ACRO140310250 ACRO140311000
Triphenylamine 99+%
Triphenylamine
Formula: C₁₈H₁₅N
Punto di ebollizione: 347…348 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 125…127 °C
Densità: 0,774 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003020
CAS Number: 603-34-9
EINECS: 210-035-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 127 °C
GC ≥99.0 %