Stampa…
2,4-Dinitroanisole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B21542.14 B21542.22 B21542.36
B21542.14EA 42.4 EUR
B21542.14 B21542.22 B21542.36
2,4-Dinitroanisole ≥98%
2,4-Dinitroanisole
Purity: 98% CAS No.: 119-27-7 Molecular Formula: C7H6N2O5 Formula Weight: 198.14 Melting Point: 88-94° Boiling Point: 207°/12mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00035745
Formula: C₇H₆N₂O₅
Peso molecolare: 198,14 g/mol
Punto di ebollizione: 351 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 88 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00035745
CAS Number: 119-27-7
EINECS: 204-310-9