Stampa…
4-Nitrofenolo ≥99.5% Indicatore
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06798.0025 1.06798.0100
1.06798.0025EA 82.5 EUR
1.06798.0025 1.06798.0100
4-Nitrofenolo ≥99.5% Indicatore
4-Nitrofenolo
Formula: C₆H₅NO₃
Peso molecolare: 139.11 g/mol
Punto di ebollizione: 279
Punto di fusione: 110…114 °C
Densità: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 169
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007331
CAS Number: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
UN: 1663
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06654
Visualizza i codici
Hill Formula C₆H₅NO₃
Chemical formula O₂NC₆H₄OH
Molar Mass 139.11 g/mol
Boiling point 279 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 1.48 g/cm³ (20 °C)
Flash point 169 °C
Ignition temperature 510 °C
Melting Point 110 - 114 °C
pH value 4.4 (5 g/l, H₂O, 24 °C)
Bulk density 550 kg/m³
Solubility 16 g/l (25 °C)
LD 50 dermal LD50 Rat 1024 mg/kg
Storage class 6.1C Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK WGK 2 water endangering