Stampa…
Unità per il controllo delle perdite delle pipette
Fornitore: Brand
703970 703980
613-1557EA 1650 EUR
613-1557 613-5740
Unità per il controllo delle perdite delle pipette
Pipette Pipette automatiche
L'unità PLT per pipette a cuscinetto d'aria, un dispositivo per il controllo delle perdite delle pipette, consente di controllare giornalmente le pipette per proteggerle da errori durante i periodi che intercorrono tra le calibrazioni. Il dispositivo è in grado di rilevare e quantificare anche le perdite più piccole.
  • Valori limite di prova preprogrammati per tutte le pipette multicanale o monocanale disponibili in commercio nel range di volume da 1 μl a 10 ml
  • Pipette di controllo con e senza puntali per rilevare l'origine della perdita
  • Risultati