Stampa…
4-Nitrofenolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
A14376.0B A14376.0I A14376.30
A14376.0BEA 85.5 EUR
A14376.0B A14376.0I A14376.30
4-Nitrofenolo ≥99%
4-Nitrofenolo
Purity: 99% CAS No.: 100-02-7 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Flash Point: 169°(336°F) Melting Point: 110-115° Boiling Point: 279° dec. Solubility: Freely soluble in alcohol, chloroform, ether Beilstein Reference: 1281877 Merck Reference: 14,6621 UN No.: 1663 MDL No.: MFCD00007331
Formula: C₆H₅NO₃
Peso molecolare: 139.11 g/mol
Punto di ebollizione: 279 °C (dec.)
Punto di fusione: 110…115 °C
Densità: 1.480
Flash Pt: 169 °C (336 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007331
CAS Number: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
UN: 1663
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06654