Stampa…
4-Nitrofenolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
157050010 157050050 157051000 157052500 157050051
ACRO157050010EA 107 EUR
ACRO157050010 ACRO157050050 ACRO157051000 ACRO157052500 ACRO157050051
4-Nitrofenolo 99%
4-Nitrofenolo
Formula: C₆H₅NO₃
Punto di ebollizione: 279 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: >112 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007331
CAS Number: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06654
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 115 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %