Stampa…
2-Nitrofenolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: o-Nitrophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06790.0100 8.06790.0500 8.06790.9050
8.06790.0100EA 36.8 EUR
8.06790.0100 8.06790.0500 8.06790.9050
2-Nitrofenolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Nitrofenolo
Formula: C₆H₅NO₃
Punto di ebollizione: 214,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 43…45 °C
Densità: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011688
CAS Number: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717
Visualizza i codici
Solubility 2.1 g/l (20 °C)
Melting Point 43 - 45 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Boiling Point 215 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (25 °C)
Flash Point 108 °C
Ignition Point 550 °C