Stampa…
2-Nitrofenolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Nitrophenol
A12333.0B A12333.0I A12333.30
A12333.0BEA 76.7 EUR
A12333.0B A12333.0I A12333.30
2-Nitrofenolo ≥98%
2-Nitrofenolo
Purity: 98% CAS No.: 88-75-5 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Flash Point: 108°(226°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 214-216° Beilstein Reference: 775403 Merck Reference: 14,6620 UN No.: 1663 MDL No.: MFCD00011688
Formula: C₆H₅NO₃
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Punto di ebollizione: 214…216 °C
Punto di fusione: 44…48 °C
Densità: 1,26
Flash Pt: 108 °C (226 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011688
CAS Number: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6620