4-Nitroanisolo ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A19152.0B
A19152.30
A19152.0BEA
295
EUR
A19152.0B
A19152.30
4-Nitroanisolo ≥97%
4-Nitroanisolo
Purity: 97%
CAS No.: 100-17-4
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1865361
Merck Reference: 14,6585
UN No.: 3458
MDL No.: MFCD00007327
Formula:
C₇H₇NO₃ Peso molecolare: 153,14 g/mol Punto di ebollizione: 260 °C Punto di fusione: 50…54 °C Densità: 1,233 Flash Pt: 130 °C (266 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007327 CAS Number: 100-17-4 EINECS: 202-825-3 UN: 3458 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6585 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...