Stampa…
4-Nitroanisolo 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
147020050 147022500
ACRO147020050EA 21.4 EUR
ACRO147020050 ACRO147022500
4-Nitroanisolo 99+%
4-Nitroanisolo
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 51…53 °C
Densità: 1,23 g/cm³
Flash Pt: 130 °C
MDL Number: MFCD00007327
CAS Number: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN: 3458
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682
Visualizza i codici
Appearance Green to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 53 °C
GC ≥99.0 %