Stampa…
3-Nitrofenolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20895.0025 8.20895.0100 8.20895.5000 8.20895.2000 8.20895.0005
8.20895.0025EA 125 EUR
8.20895.0025 8.20895.0100 8.20895.5000 8.20895.2000 8.20895.0005
3-Nitrofenolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
3-Nitrofenolo
Formula: C₆H₅NO₃
Punto di ebollizione: 271 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 94…95 °C
Densità: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007240
CAS Number: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06652
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 95 - 98 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Boiling Point 194 °C (93 hPa)
Flash Point 100 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH 6.6 - 8.6 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
Synonyms m-Nitrophenol
Hill Formula C6H5NO3
Chemical Formula O2NC6H4OH