Stampa…
3-Nitrofenolo, cristalli
Fornitore: MP Biomedicals
Pericolo
Synonyms: m-Nitrophenol
0215589380 0215589305 0215589325
ICNA0215589380EA 289 EUR
ICNA0215589380 ICNA0215589305 ICNA0215589325
3-Nitrofenolo, cristalli
3-Nitrofenolo
Soluble in ethanol and water.
Formula: C₆H₅NO₃
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Punto di ebollizione: 265 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 32…35 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007240
CAS Number: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682