Stampa…
3-Nitrofenolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: m-Nitrophenol
172300100 172300500 172302500
ACRO172300100EA 41.9 EUR
ACRO172300100 ACRO172300500 ACRO172302500
3-Nitrofenolo 99%
3-Nitrofenolo
Formula: C₆H₅NO₃
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Punto di ebollizione: 194 °C (70 mmHg)
Punto di fusione: 94…98 °C
Densità: 1,49 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007240
CAS Number: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥98.5 %