Stampa…
VWR®, Puntali per pipette
Fornitore: VWR Collection
613-0241EA 0 EUR
613-0241 613-0246 613-0277 613-0259 613-0265 613-0296 613-0298 613-0300 613-0340 613-0369 613-0636 613-0637 613-0638 613-0732 613-0735 613-0738 613-0892 613-1634
VWR®, Puntali per pipette
Puntali per pipette
Tutti i puntali sono realizzati al 100% in puro PP vergine di grado medico di alta qualità. Realizzati tramite stampi di altissima qualità, i puntali possono essere utilizzati quando le operazioni da svolgere richiedono standard elevati.
  • Un'imboccatura più ampia garantisce una tenuta facile e uniforme dei puntali senza perdite
  • Garantiti esenti da DNA, DNasi/RNasi, endotossine e metalli pesanti rilevabili
  • Solo puntali graduati: le graduazioni consentono un controllo visivo dell'accuratezza del pipettaggio
  • Testati per la contaminazione da endotossine (pirogeni)
  • Le resine sono pretestate per la contaminazione da metalli
  • Certificati su file per numero di lotto per tutti i risultati dei test
Items (pipette tips and boxes) can be autoclaved at 122 °C for a maximum of 20 minutes at 15 psi.
Macro tips (1 to 5 and 5 to 10 ml) are supplied in composite racks (fibre carton). These racks are not autoclavable. For sterile tips, please order the sterile version.
Please note: A steam cycle should be used. Always air dry these items. Do not use a dry cycle or glassware cycle as deformation can occur to plastics that are heated for extended periods.
Tipi di punta:
Bevel Point: puntali per pipette con punte smussate, progettati per trattenere meno fluido, una buona scelta per un'ampia varietà di procedure.
UltraFine: puntali per pipette con punta Ultrafine™ caratterizzati dalla presenza di una sottile sezione all'estremità, non smussata ed estremamente flessibile. Ciò consente di erogare il campione fino all'ultima goccia.
FlexTop: questi puntali all'avanguardia sono dotati di una parte superiore sottile e flessibile unica nel suo genere, che si adatta al cono portapuntale in un modo che non teme confronti. Questo design consente inserimento ed espulsione dalla maggior parte dei pipettatori con forze ridotte, contribuendo a prevenire le lesioni da sforzo ripetuto.
A foro largo: apertura estremamente larga permette di pipettare macrofagi o DNA. L'estremità smussata consente di eliminare il carry over da soluzioni viscose.
Packaging options:
Bulk: Tips are either supplied in resealable PE bags (1000 tips) or in one large bag inside a corrugated container (10000 tips). These packaging options are not recommended if you plan to store the tips for long periods, and if warping is a concern.
Racks (96 + 192 tips per rack): These racks, with smooth rounded edges, have heavy hook hinges that are extremely durable, and an ergonomic snap-latch that won’t catch gloves. Strong enough to be autoclaved many times. The separate rack insert includes a bevelled top and extra sturdy surface for multi-channel pipetting.
Stack racks: These high quality racks need to be assembled by the user. You simply have to insert the fully racked refills into the rack. Since the tips are never touched, you do not have to you be concerned about contamination from your hands or latex gloves. These stacks are very stable so you can pipette with a multi-channel pipette directly from the stack.
Stack rack refills: These refills are a slimmed down version of the Stack racks. Neatly packed, ready for you to refill the racks you already have.
Next Generation refills: Next Generation refill systems refill VWR and other brands of pipette tip racks. Their low carbon footprint makes them an ideal solution for waste reduction goals in the lab. Users don’t need gloves to refill tip racks - Next Generation refills racks without users having to touch the new tips. The small footprint extends to the packaging, with a reclosable box that helps maximise storage space in crowded laboratories.
Individually wrapped: Tips are individually packed in thermal-sealed PE bags. The tips have been radiation sterilised.