2-Nitroanisolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 91-23-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 142°(287°F)
Refractive Index: 1.5610
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 272-273°
Beilstein Reference: 1868032
Merck Reference: 14,6585
UN No.: 2730
MDL No.: MFCD00007096
Formula:
C₇H₇NO₃ Peso molecolare: 153,14 g/mol Punto di ebollizione: 272…273 °C Punto di fusione: 9…10 °C Densità: 1,254 Flash Pt: 142 °C (287 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007096 CAS Number: 91-23-6 EINECS: 202-052-1 UN: 2730 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6585 |