Nitrobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 98-95-3
Molecular Formula: C6H5NO2
Formula Weight: 123.11
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5520
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 507540
Merck Reference: 14,6588
UN No.: 1662
MDL No.: MFCD00007043
Formula:
C₆H₅NO₂ Peso molecolare: 123,11 g/mol Punto di ebollizione: 210…212 °C Punto di fusione: 5…6 °C Densità: 1,196 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007043 CAS Number: 98-95-3 EINECS: 202-716-0 UN: 1662 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,6588 |