Stampa…
Nitrobenzene 99+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
415780250 415780025
ACRO415780250EA 40.4 EUR
ACRO415780250 ACRO415780025
Nitrobenzene 99+% ACS
Nitrobenzene
Formula: C₆H₅NO₂
Peso molecolare: 123,11 g/mol
Punto di ebollizione: 210,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 5…6 °C
Densità: 1,205 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007043
CAS Number: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Water soluble titr. acid ≤0.0005 meq/g