Stampa…
Nitrobenzene 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
128420010 128420025 128420100
ACRO128420010EA 51.7 EUR
ACRO128420010 ACRO128420025 ACRO128420100
Nitrobenzene 99%, extra puro
Nitrobenzene
Formula: C₆H₅NO₂
Peso molecolare: 123,11 g/mol
Punto di ebollizione: 210…211 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 5…6 °C
Densità: 1,205 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007043
CAS Number: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %