Stampa…
N-Methyl-2-nitroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A19538.22 A19538.14 A19538.06
A19538.22EA 278 EUR
A19538.22 A19538.14 A19538.06
N-Methyl-2-nitroaniline ≥98%
N-Methyl-2-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 612-28-2 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007090
Formula: C₇H₈N₂O₂
Punto di ebollizione: 158 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 33…36 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007090
CAS Number: 612-28-2
EINECS: 210-303-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II