N-Metilanilina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 100-61-8
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5710
Melting Point: -57°
Boiling Point: 194-197°
Beilstein Reference: 741982
Merck Reference: 14,6019
UN No.: 2294
MDL No.: MFCD00008283
Formula:
C₇H₉N Punto di ebollizione: 194…197 °C Punto di fusione: –57 °C Densità: 0,989 Flash Pt: 86 °C (186 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008283 CAS Number: 100-61-8 EINECS: 202-870-9 UN: 2294 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6019 |