Stampa…
3,5-Dimethoxyaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A15073.09 A15073.14 A15073.18
A15073.09EA 57.7 EUR
A15073.09 A15073.14 A15073.18
3,5-Dimethoxyaniline ≥98%
3,5-Dimethoxyaniline
Purity: 98% CAS No.: 10272-07-8 Molecular Formula: C8H11NO2 Formula Weight: 153.18 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 178°/20mm Beilstein Reference: 638013 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008392
Formula: C₈H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 178 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 53…57 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008392
CAS Number: 10272-07-8
EINECS: 233-616-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III