3,5-Dimethoxyaniline 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
115360250
115361000
115360050
ACRO115360250EA
111
EUR
ACRO115360250
ACRO115361000
ACRO115360050
3,5-Dimethoxyaniline 98%
3,5-Dimethoxyaniline
Formula:
C₈H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 178 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 53…55 °C Flash Pt: 135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008392 CAS Number: 10272-07-8 EINECS: 233-616-5 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to beige to grey to light brown Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 57 °C |
GC | ≥97.5 % |