Stampa…
3,4-Dimethoxyaniline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
104720100 104720250
ACRO104720100EA 40 EUR
ACRO104720100 ACRO104720250
3,4-Dimethoxyaniline 98%
3,4-Dimethoxyaniline
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,18 g/mol
Punto di ebollizione: 174…176 °C (22 mmHg)
Punto di fusione: 86…88 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008394
CAS Number: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 88 °C
GC ≥97.5 %