Stampa…
2,5-Dimethoxyaniline ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L05053.18 L05053.30
L05053.18EA 30.9 EUR
L05053.18 L05053.30
2,5-Dimethoxyaniline ≥99%
2,5-Dimethoxyaniline
Purity: 99% CAS No.: 102-56-7 Molecular Formula: C8H11NO2 Formula Weight: 153.18 Flash Point: 130°(266°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 140°/7mm Beilstein Reference: 776823 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008368
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,18 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (7 mmHg)
Punto di fusione: 78…82 °C
Flash Pt: 130 °C (266 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008368
CAS Number: 102-56-7
EINECS: 203-040-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III