Stampa…
2,4-Dinitroanilina stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Stabilization: stabilizzata con idrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03248.0005 8.03248.0250
8.03248.0005EA 31.3 EUR
8.03248.0005 8.03248.0250
2,4-Dinitroanilina stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitroanilina
Formula: C₆H₅N₃O₄
Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 177…178 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007151
CAS Number: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
UN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03298
Visualizza i codici
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 177 - 180 °C
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 300 °C decomposes
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (25 °C)
Flash Point 224 °C
pH 7 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 365 °C