Stampa…
2,4-Dinitroanilina 99% (dry weight) wetted with ca. 15% water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Stabilization: stabilizzata con idrato
B21080.22 B21080.36
B21080.22EA 37.3 EUR
B21080.22 B21080.36
2,4-Dinitroanilina 99% (dry weight) wetted with ca. 15% water
2,4-Dinitroanilina
Purity: 99% CAS No.: 97-02-9 Molecular Formula: C6H5N3O4 Formula Weight: 183.12 Flash Point: 224°(435°F) Melting Point: 176-180° Beilstein Reference: 982999 Merck Reference: 14,3270 UN No.: 1596 MDL No.: MFCD00007151
Formula: C₆H₅N₃O₄
Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 176…180 °C
Densità: 1,61
Flash Pt: 224 °C (435 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007151
CAS Number: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
UN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3270