Stampa…
2,4-Dinitroanilina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
116930050 116931000 116935000
ACRO116930050EA 28.1 EUR
ACRO116930050 ACRO116931000 ACRO116935000
2,4-Dinitroanilina 99%
2,4-Dinitroanilina
Formula: C₆H₅N₃O₄
Peso molecolare: 183,12 g/mol
Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 177…180 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007151
CAS Number: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
UN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03298
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
Water 8 to 15 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤1000 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤300 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %